28-1430
Silber Atomspektroskopie-Standardlösung
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Ag, 1000 ppm Ag
Synonym(e):
Silbernitrat -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
1 mg/mL Ag
1000 ppm Ag
Eignung
suitable for atomic absorption spectrometry
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable