Wichtige Dokumente
28-0675
Kieselgel
CP, blue, bead size, medium
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Form
beads
Verfügbarkeit
available only in Japan
Farbe
blue
Perlengröße
, medium
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N