23-0890
Oxalsäure
SAJ first grade, ≥97.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
4.4 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97.0%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
189.5 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 108 g/L at 25 °C
Dichte
1.65 g/cm3 at 18.5 °C
SMILES String
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChIKey
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1