Wichtige Dokumente
23-0820
Oxalsäure Dihydrat
JIS special grade, 99.5-100.2%
Synonym(e):
Ethandisäure Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Dampfdichte
4.4 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.5-100.2%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
104-106 °C (lit.)
Löslichkeit
water: ~126.1 g/L at 20 °C
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChIKey
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1