21-1710
Salpetersäure
JIS special grade, 90.0-94.0%, fuming, density: 1.50
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
Assay
90.0-94.0%
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
<1 (20 °C)
pKa
-1.3
bp
120.5 °C (lit.)
Dichte
1.50
SMILES String
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable