Wichtige Dokumente
19-1640
Quecksilber(II)-chlorid
JIS special grade, ≥99.5%
Synonym(e):
Quecksilberchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Dampfdruck
1.3 mmHg ( 236 °C)
Assay
≥99.5%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: mercury
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
277 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?