18-1450
Lithiumchlorid
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥98.0%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
6
mp (Schmelzpunkt)
605 °C (lit.)
SMILES String
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable