Wichtige Dokumente
15-1370
Eisen(II)-oxid
CP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Dichte
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O=[Fe]
InChI
1S/Fe.O
InChIKey
UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable