Wichtige Dokumente
15-1190
Eisen(III)-chlorid
CP
Synonym(e):
Eisenperchlorid, Eisentrichlorid, Molysit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Dampfdichte
5.61 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 194 °C)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
304 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves