Wichtige Dokumente
13-0730
1,6-Diaminohexan
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonym(e):
1,6-Hexandiamin, HMDA, Hexamethylendiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
4 (vs air)
Assay
≥98.0%
Form
solid
Expl.-Gr.
6.3 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
pH-Wert
12.4 (25 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
42-45 °C (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
InChIKey
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges