Wichtige Dokumente
07-2980
Diethylenglycolmonoethylether
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonym(e):
CARBITOL™, Ethyldiglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
4.63 (vs air)
Dampfdruck
0.12 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98.0%
Form
liquid
Expl.-Gr.
1.2 %, 135 °F
23.5 %, 182 °F
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
Dichte
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?