Merck
07-0630
Sigma-Aldrich
Devardasche Legierung
SAJ special grade
About This Item
Lineare Formel:
AlCuZn
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352402
PubChem Substanz-ID:
Qualität
SAJ special grade
Form
powder
Zusammensetzung
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
550 °C (lit.)
SMILES String
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChIKey
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)