Wichtige Dokumente
05-4600
Chrom(VI)-oxid
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonym(e):
Chromsäureanhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥98.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
<1 (20 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
196 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
InChIKey
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?