Wichtige Dokumente
05-2660
Chloral Hydrat
SAJ first grade, ≥99.5%
Synonym(e):
Chloral Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥99.5%
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
57 °C (lit.)
SMILES String
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
InChIKey
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?