Wichtige Dokumente
05-2340
Cer(IV)-sulfat Tetrahydrat
JIS special grade, 98.0-102.5%
Synonym(e):
Ceric sulfate tetrahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Assay
98.0-102.5%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cerium
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
1.6 (20 °C, 10 g/L)
SMILES String
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
InChIKey
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?