Wichtige Dokumente
05-2020
Diatomeenerde, fluxcalciniert
CP
Synonym(e):
Diatomaceous earth, flux-calcined
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)