Wichtige Dokumente
01-4780
Ammoniummetavanadat
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Ammoniummonovanadat, Ammoniumvanadat(V)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Assay
≥99.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: vanadium
Verfügbarkeit
available only in Japan
Dichte
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES String
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
InChIKey
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?