Wichtige Dokumente
01-4600
Ammoniumcitrat
suitable for atomic absorption spectrometry, 98.0-102.0%
Synonym(e):
Ammoniumhydrogencitrat, Citronensäure Diammoniumsalz, Diammoniumhydrogencitrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.8 (vs air)
Assay
98.0-102.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
5.2 (20 °C, 50 g/L)
Eignung
suitable for atomic absorption spectrometry
SMILES String
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
InChIKey
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable