Wichtige Dokumente
01-4550
Ammoniumchlorid
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Salmiak
About This Item
Qualität
JIS special grade
Dampfdichte
1.9 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 160.4 °C)
Assay
≥99.0%
Form
crystalline powder
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (subl.) (lit.)
SMILES String
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChIKey
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?