ZTC18M
ZipTip® Pipettenspitzen
C18 resin, micro, bed volume 0.2 μL, tip volume 10 μL
Synonym(e):
ZipTip-Pipettenspitzen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
ZipTip®
Parameter
4-70 °C temperature
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
fractionation: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Bettvolumen
0.2 μL
Dicke
15 μm
Spitzen ID
3.375 mm
Spitze L
31 mm
Spitze AD
5.8 mm
Spitzenvolumen
10 μL
Porengröße
200 Å pore size
pH-Wert
1.5-13.5
2-12(for 24 hour exposure)
Kapazität
2.0 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte)
Versandbedingung
ambient
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einstufiges Entsalzen, Konzentrieren und Aufreinigen
- Ermöglicht die Fraktionierung komplexer Proben
- Ideal für Peptide, Proteine, Nukleinsäuren und andere Moleküle
- Maximale Rückgewinnung ohne Totvolumen
- Macht zeitaufwändige Chromatographie überflüssig
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Biomarkers play an essential role in the drug discovery and development process.