Merck
ZLXLSD51040
Milli-Q
Milli-Q®-HX-7040-SD-Wasseraufbereitungssystem (LC)
Centralized pure water solution for up to 800 L/day Type 2 water; for low chlorine feed water
Synonym(e):
Milli-Q® HXSD Wasseraufbereitungssystem
About This Item
UNSPSC-Code:
41104202
NACRES:
JA.13
Aufnahme AC/DC
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
Qualitätsniveau
Produktlinie
Milli-Q® HX
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
≤20 L/min distribution flow rate
222 kg operating weight (489.4 lb)
40 L/hr make-up flow rate
800 L/day max. usage
Widerstandsfähigkeit
>5 Ω-cm, at 25°C
H × B × T
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 94.7 cm (37.3 in.)
Tankvolumen
140 L
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<30 ppb
Aufnahme
potable tap water
Abgabe
type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Leitfähigkeit
<0.2 μS/cm at 25 °C
Allgemeine Beschreibung
Das Milli-Q®-HX-7040-SD-System ist eine komplette, kompakte, vernetzte und vollständig anpassbare Reinwasserlösung für große Labore, die pro Tag bis zu 800 l an Reinstwasser vom Typ 2 benötigen. Diese Systeme ermöglichen einen Verteilerdurchfluss von bis zu 20 l/min bei kleinen und mittelgroßen Kreisläufen. Damit kann ein Milli-Q-HX-7040-SD-System zuverlässig den Reinwasserbedarf eines großen Labors oder eines gesamten Gebäudegeschosses decken. Zuerst wird Leitungswasser mit einer Progard®-Kartusche vorbehandelt, um Partikel, Kolloide, freies Chlor und Härte wirksam zu entfernen. Ein hochentwickeltes Umkehrosmose(RO)-Verfahren entfernt anschließend 95 bis 99 % der Ionen sowie 99 % aller gelösten organischen Stoffe (> 200 Da), Mikroorganismen und Partikel. Die patentierte E.R.A.®-Technologie (Evolutive Reject Adjustment) beurteilt die Wasserqualität automatisch, um einen konstanten Durchfluss zu erzeugen und die Wasserrückgewinnung zu optimieren (von 45 % bis 75 %). Das Elix®-Elektrodeionisationsmodul (EDI-Modul) entfernt weitere Ionen, um eine Resistivität von typischerweise > 5 MΩ.cm (bei 25 °C) zu erreichen. Das aufbereitete Reinwasser wird anschließend mit einer bakteriziden UV-Lampe bestrahlt, bevor es in den integrierten Lagertank gelangt. Dieser integrierte, 140 l fassende Wasserbehälter sorgt für eine geschützte Lagerung, während eine Verteilerpumpe für einen Kreislauf mit einer Länge von bis zu 50 m mit bis zu 20 l/min Reinwasser liefert. Die Systeme sind mit einem großen Farb-Touchscreen ausgestattet, um Wartung, Steuerung und Datenzugriff zu erleichtern. Diese zentralen Systeme sind in unsere einzigartige Online-Überwachungs- und -Servicefunktion MyMilli-Q Remote Care integriert, die eine Erweiterung der Milli-Q®-Services darstellt. Dieser digitale Service lässt Sie Ihr System sicher und aus der Ferne verwalten, um die optimale Produktivität Ihres Labors zu fördern.
Anwendung
In Milli-Q®-HX-7040-SD-Systemen hergestelltes Wasser kann zuverlässig Ihren Bedarf an Typ-2-Reinwasser decken, beispielsweise für Folgendes:
  • Ausrüstung und Instrumente wie Geschirrspüler, Autoklaven, klinische Analysegeräte, Wärmebäder, Feuchtigkeits- und Klimakammern und histopathologische Färbegeräte.
  • Armaturen auf Werkbänken für das allgemeine Spülen von Laborgläsern und Herstellen von Puffern und Reagenzien.
  • Aufbereitungssysteme zur Herstellung von Reinstwasser (z. B. Milli-Q®-IQ-7000-System).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Optimale Kombination aus Aufreinigungstechnologien für einen zuverlässigen Fluss von hochwertigem Reinwasser vom Typ 2.
  • Integrierter 140-l-Behälter mit Pumpe für geschützte Lagerung und Verteilung mit bis zu 20 l/min.
  • Überlegene Kommunikationsschnittstelle und moderne Datenverwaltungsfunktionen.
  • Anpassbare Auswahl an Optionen und Zubehör für Ihre spezifischen Anforderungen.
  • Überwachungs- und Servicefunktion MyMilli-Q Remote Care
Komponenten
  • Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Katalognummer und kann sich jederzeit ohne Vorwarnung ändern.
  • Diese Katalognummer enthält keine Verbrauchsmaterialien, Zubehör und andere Produkte und/oder Dienstleistungen, die für die Installation und den korrekten Betrieb der Wasseraufbereitungseinheit über längere Zeit erforderlich sein können.
  • Da jeder unserer Kunden spezifische Anforderungen an aufbereitetes Wasser hat, empfehlen wir die Validierung Ihres Kaufs durch einen unserer Spezialisten. Wir stehen Ihnen weiterhin mit Rat zur Seite. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Retention von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration und UV
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieses Produkt liefert Wasser, das durch 0,22-μm-Membranen in Sterilisationsqualität gefiltert und einer bakteriziden UV-Lampe ausgesetzt wurde. Lesen Sie bitte die Anleitungen im Abschnitt „Using the System“ in der Gebrauchsanweisung (auf dem mit dem System gelieferten USB-Stick enthalten)
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.