Wichtige Dokumente
XX8000T24
Millipore
Tubing, 3/16 in. I.D. x 7.6 m, Tygon
Peristaltic pump use
About This Item
UNSPSC-Code:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materialien
Tygon®
Parameter
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
ID
4.8 mm (0.1875 in.)
Länge
7.6 m (25 ft)
AD
9.5 mm (0.375 in.)
Anwendung
Zur Verwendung mit Schlauchpumpen
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
Nicht autoklavierbar
Rechtliche Hinweise
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.