Alle Fotos(1)
Key Documents
XX6700035
Millipore
Schläuche für Druckanwendungen, 1/2 Zoll ID
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
PVC tubing
Qualitätsniveau
Parameter
9 bar max. inlet pressure (125 psi)
ID
1.27 cm (0.5 in.)
Länge
3 m (10 ft)
305 cm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Vorratsdruckbehälter zur Aufnahme von Flüssigkeiten für die Druckfiltration durch Millipore Filterhalter bei Anschluss an eine externe Druckquelle. Die tragbaren Druckbehälter sind mit einer Kapazität von 5 l, 10 l und 20 l sowie 1 Gallone (ca. 4 l) erhältlich. Die Behälter entsprechen den Anforderungen des ASME-UM-Code.
- Die Verschlüsse sind durch Nockenverschluss-Griff gesichert.
- Die Behälter sind bei Belüftung autoklavierbar.
- Sicherheitsventil, Manometer und Schlauchanschlüsse sind als Zubehör lieferbar.
- Mit zusätzlichem Spezialverschluss auch für Vakuum einsetzbar.
Druckbehälter
XX6700P01 Vorratsdruckbehälter, 1 Gallone
XX6700P05 Vorratsdruckbehälter, 5 l
XX6700P10 Vorratsdruckbehälter, 10 l
XX6700P20 Vorratsdruckbehälter, 20 l
Ersatzteile
6976 Behälterdeckel, Nockenverschluss
6977 Auslassrohr, 5-Liter-Behälter
6978 Auslassrohr, 10-Liter-Behälter
6979 Auslassrohr, 20-Liter-Behälter
XX6700059 O-Ring, Fluorelastomer A
XX6700104 Bogenstück, 1/4-Zoll-NPTF auf M
YY1301009 Edelstahl-Stopfen, 1/4-Zoll-NPT
Zubehör
TP0001326 PTFE-Band 12,5 mm x 6,6 m, Rolle
XX6700030 1/4-Zoll-NPTM-Schnellverschlussnippel und -kupplung
XX6700034 3 m langer PVC-Schlauch mit 9,5 mm Innendurchmesser
XX6700035 Druckschlauch mit 1/2 Zoll ID
XX67000PK Zubehörkit für Druckbehälter
XX6700125 1/4-Zoll-NPTM-Sechskantnippel, 51 mm, Edelstahl
XX6700L11 Adapter, M, 1/4-Zoll-NPT auf 1/4–1/2 Zoll ID
XX6700L15 1/4-Zoll-ASME-Manometer
XX6700L24 Entlüftungs-/Sicherheitsventil, 7 bar, ASME
XX6700L55 Bubble-Point-Testvorrichtung
YY1301015 Manometer, 0–7 bar
YY2029348 Edelstahl-Kugelventil, 1/4-Zoll-NPTF
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.