XX2702552
Kammer-O-Ringe- und Stopfen-Set
Accessories for filter holders for sample preparation.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with 1225 Sampling Manifold
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur schnellen Analyse von Retentat oder Filtrat können 12 Proben gleichzeitig vakuumfiltriert werden. Die nummerierten Positionen auf der Filterplatte ermöglichen eine genaue Probenverfolgung. Mit Dichtungsstopfen wird das Vakuum an unbenutzten Probengefäßen erhalten. Mit zusätzlichen Verlängerungszylindern lassen sich die Probenvolumen von 15 auf 50 ml erhöhen.
Anwendungen
Allgemeine Filtration von 15- bis 50-ml-Proben, Vorbereitung für die Szintillationszählung
XX2702550 1225-Vielfach-Filtrationsgerät
Ersatzteile
YY2214257 Handgriff
5162 Obere Platte
XX2702509 Filter-O-Ring, Silikon
5163 Stützplatte
XX2702510 Stützsiebplatte, 25 mm, Polypropylen
XX11000PP Kugelventil, glasgefülltes Polypropylen
XX2504755 Schlauch, 1/4" x 23", Latex
Zubehör
XX2702552 Kammer-O-Ringe und Stopfen-Set
XX2702555 Verlängerungszylinder für Probenreservoir
XX6200006P Filterzange, stumpfes Ende, Edelstahl
XX7100004 Schlauch 3/16" Innendurchmesser x 140 cm, Silikon
Anwendungen
Allgemeine Filtration von 15- bis 50-ml-Proben, Vorbereitung für die Szintillationszählung
XX2702550 1225-Vielfach-Filtrationsgerät
Ersatzteile
YY2214257 Handgriff
5162 Obere Platte
XX2702509 Filter-O-Ring, Silikon
5163 Stützplatte
XX2702510 Stützsiebplatte, 25 mm, Polypropylen
XX11000PP Kugelventil, glasgefülltes Polypropylen
XX2504755 Schlauch, 1/4" x 23", Latex
Zubehör
XX2702552 Kammer-O-Ringe und Stopfen-Set
XX2702555 Verlängerungszylinder für Probenreservoir
XX6200006P Filterzange, stumpfes Ende, Edelstahl
XX7100004 Schlauch 3/16" Innendurchmesser x 140 cm, Silikon
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.
Komponenten
Enthält (3) innere Kammer-O-Ringe, (3) äußere Kammer-O-Ringe, (3) Ablassschrauben