XX1012503
Millipore Federklemme für die Vakuumfiltration
25 mm, Aluminum
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
anodized aluminum
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Durchmesser
25 mm
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore Zubehörprodukt für die Glas-Vakuumfiltration
Federklemme, 25 mm, Aluminium
Diese Zubehörprodukte wurden entwickelt, um Teils aus den Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits zu ersetzen oder eine alternative Konfiguration zu ermöglichen.
Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für Millipore 25 mm Mikroanalyse-Filterhalterungssysteme aus Glas, und Millipore 25 mm Edelstahl-Filterhaltersysteme für Analysen.
Federklemme, 25 mm, Aluminium
Diese Zubehörprodukte wurden entwickelt, um Teils aus den Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits zu ersetzen oder eine alternative Konfiguration zu ermöglichen.
Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für Millipore 25 mm Mikroanalyse-Filterhalterungssysteme aus Glas, und Millipore 25 mm Edelstahl-Filterhaltersysteme für Analysen.
Anwendung
25 mm, Aluminium