Alle Fotos(1)
Key Documents
XX1004707
Millipore
1L Funnel, 47 mm, ground glass seal
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonym(e):
1-L-Trichter, 47 mm, mit geschliffener Dichtfläche
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
Materialien
borosilicate glass
Durchmesser
47 mm
Trichterkapazität
1 L
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
REMOVE FROM SCOPE
Anwendung
Accessories for filter holders for sample preparation.