Merck
VVLP07625
Millipore
Durapore®-Membranfilter, 0,1 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Materialien
white PVDF filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 25 filter
Hersteller/Markenname
Durapore®
Filterdurchm. × Dicke
76 mm × 125 μm
Porengröße
0.1 μm pore size
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Mykoplasma-Reduktion in biologischen Lösungen
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismus
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Gebrauchsanweisung: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) filtriert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung und Analyse einzufangen und ihr Wachstum zu fördern
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany