Merck
VPMH203000
Millipore
Viresolve® Pro+ Magnus Filterhalter
Synonym(e):
Viresolve® Pro+ Magnus Holder (for 1 to 3 Devices and 1 to 3 Shields and Shield H)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
316L stainless steel component(s) (structural)
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Viresolve®
L × B × H
135 cm (53 in.) × 104 cm (40.9 in.) × 77 cm (30.3 in.)
Allgemeine Beschreibung
Viresolve® Magnus-Halter sind für großvolumige Prozesse ausgeführt. Der Viresolve® Pro+ Magnus-Halter ist für die Verwendung mit dem Viresolve® Pro-Gerät, gekoppelt mit dem Viresolve® Pro Shield oder Shield H, ausgeführt. En Produktkontakt eliminiert nicht die Notwendigkeit einer Reinigungsvalidierung. Dieser Kassettenhalter VPMH203000 kann 1 bis 3 Einheiten aufnehmen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einfache manuelle Hydraulik zum Einspannen der Einheiten
  • Die vertikale Ausrichtung sorgt für minimalen Platzbedarf und erleichtert die Verwendung (stapeln, einspannen, ausführen)
Rechtliche Hinweise
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany