Merck
TCTP01300
Millipore
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 10,0 μm
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Isopore-Membranfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Isopore
Millipore
Parameter
140 °C max. temp.
69 L/min-cm2-psi air flow rate
~900 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Durchmesser
13 mm
Filterdurchm.
13 mm
Dicke
16 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
<1%
Brechungsindex
n/D 1.6
Matrix
Isopore
Porengröße
10.0 μm pore size
5-20 % porosity
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Isopore-Membran ist ein Kernspurfilter aus Polycarbonat, der für alle Anwendungen empfohlen wird, bei denen die Probe auf der Membranoberfläche analysiert wird. Die Isopore-Membran bietet deutliche Vorteile für die Analyse luftübertragener Verunreinigungen und anderer Partikel mithilfe eines optischen oder elektronischen Mikroskops. Die Isopore-Membran besteht aus einem Polycarbonatfilm, der eine glatte, glasartige Oberfläche zur besseren Probenuntersuchung aufweist. Der spezielle Herstellungsprozess der Membran gewährleistet einen präzisen Porendurchmesser und eine einheitliche Porengröße für die genaue Separation der Proben auf Größenbasis. Gewichtgleiche Filter sind aufgrund des geringen, gleichmäßigen Teer- und Aschegewichts normalerweise nicht erforderlich.
Eigenschaften & Vorteile:
•Die Membranstruktur hält Teilchen auf der Oberfläche zurück und vereinfacht dadurch die Zählung und Analyse. Die
•Isopore-Membranen werden nicht gefärbt, wodurch Hintergrundstörungen reduziert werden.
•Das nicht-hygroskopische Material verkürzt die Trocknungs- und Probenanalysezeit.
•Das lichtdurchlässige Material erfordert keine Klärung vor der Durchlichtmikroskopie; auch in brauner Ausführung erhältlich.
Anwendungen:
Luftüberwachung, Epifluoreszenzmikroskopie, Chemotaxis-Assays
Filtercode: TCTP
Filtertyp: Siebfilter
Anwendung
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Zytologie
  • Überwachung der Luftqualität
  • Analyse auf Mikroplastik
Vorsicht
Nach dem Autoklavieren kann die Flussrate ggf. reduziert sein.
Rechtliche Hinweise
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany