Wichtige Dokumente
TANKAFS10
Milli-Q
Lagertank
10 L polyethylene storage tank, For optimal storage of pure (Type 2) water
Synonym(e):
10-Liter-Polyethylenlagertank
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Materialien
polyethylene reservoir
Verpackung
pkg of 1 unit
H × B × T
45 cm (17.7 in.) × 23 cm (9 in.) × 16 cm (6.3 in.)
Kapazität
10 L
Volumen
10 L
10000 mL
Kompatibilität
for use with AFS®
Allgemeine Beschreibung
Der Lagertank erhält eine gleichbleibende Reinheit des gespeicherten Wassers und bietet einen wirksamen Schutz vor Luftschafstoffen.
Dieses Reservoir speichert Reinwasser, das durch AFS®, AFS® D und AFS® E Wasseraufbereitungssysteme hergestellt wurde.
Anwendung
Eine optimale Lagerlösung für Reinwasser.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Das Reservoir speichert 10 l aufbereitetes Wasser.
  • Ein Reservoirbelüftungsfilter schützt das Wasser vor Partikeln, Bakterien und gelöstem CO2.
  • Eine aseptische Überlauffunktion erhält die Wasserqualität, indem eine Retrokontamination aus dem Abfluss verhindert wird.
  • Der konische Reservoirboden ermöglicht ein vollständiges Entleeren und erleichtert das Spülen während der Desinfektion, während die glatte Innenseite die Biofilmbildung begrenzt.
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany