Merck
SX0400
Supelco
Natriumcarbonat
anhydrous, granular, Meets ACS Specifications GR ACS
Synonym(e):
Soda, Calcinierte Soda, Kohlensäure Dinatriumsalz, Waschsoda
About This Item
Lineare Formel:
Na2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
207-838-8
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% dry basis (acidimetric)
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
Verlust
≤1% loss on drying, 300°C
pH-Wert
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
851 °C (lit.)
Löslichkeit
212.5 g/L
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
anhydrous, granular, Meets ACS Specifications GR ACS
Biochem./physiol. Wirkung
Pufferbestandteil, kann zur Entfernung peripherer Membranproteine eingesetzt werden.
Hinweis zur Analyse
Assay (acidimetric; calc. on dried substance)99.9% minCalcium (Ca)0.005% maxChloride (Cl)0.001% maxHeavy metals (as Pb)0.0005% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.0005% maxLoss on drying (300°C)1.0% maxMagnesium (Mg)0.0005% maxPhosphate (PO4)0.001% maxPotassium (K)0.005% maxSilicate (SiO2)0.005% maxTotal sulfur (as SO4)0.003% max
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable