Merck
SVVLA47HH3
Millipore
Durapore® 0,1 µm, OptiScale® Kapsel
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2
Synonym(e):
Optiscale Capsule Filter Durapore 0.1 μm 1/4 in. HB/HB
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene support
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
OptiScale® 47
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
OptiScale®
Parameter
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
9.4 cm (3.70 in.)
Durchmesser
6.9 cm (2.7 in.)
Filtrationsfläche
17.7 cm2
Durchm. Einlassanschluss
1/4 in.
Durchm. Auslassanschluss
1/4 in.
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.1 μm
Aufnahme
sample type liquid
Blasenpunkt
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
Fitting
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filtereinheit
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Directions for Use
  • Organism Retention: Bacterial
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: Protein purification
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
  • Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126 °C
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥100 ml Wasser
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13