ST1650
Anti-DYRK1A Mouse mAb (7D10)
liquid, clone 7D10, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Dual-Specificity Tyrosine-(Y)-Phosphorylation Regulated Kinase 1A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7D10, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DYRK1A(1859)
mouse ... Dyrk1A(13548)
rat ... Dyrk1A(25255)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Warnhinweis
Hinweis zur Analyse
PC-12 cells, 293 cells, HeLa NE cells, Raw 264.7 cells, NIH3T3 cells
Sonstige Hinweise
Guedj, F., et al. 2009. PLoS One.4, e4606.
Hamelet, J., et al. 2009. Biochem. Biophys. Res. Commun.378, 673.
Lee, Y., et al. 2009. J. Biol. Chem.284 33343.
Noll, C., et al. 2009. PLoS One 2009. 4, e7540.
Scales, T.M., et al. 2009. J. Cell Sci.122, 2424.
Aranda, S., et al. 2008. Mol. Cell Biol.28, 5899.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable