Wichtige Dokumente
SSCMHB3A24
Lynx® S2S
Secure connections between sterilized fluid paths
Synonym(e):
Lynx® S2S Male Couplings, non-sterile 3/8 inch
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polysulfone (USP Class VI, 21 CFR)
silicone seal (USP Class VI, 21 CFR)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
EMPROVE® Single Use
Hersteller/Markenname
Lynx®
Parameter
27.3 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psid) and 25 °C (bi-directional)
4-40 °C temperature
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (bi-directional)
Methode(n)
protein purification: suitable
Höhe
12.2 cm (4.7 in.)
Breite
5 cm (2 in.)
Fitting
3/8 in. inlet hose barb for 0.25 in (7.1 mm) I.D.
3/8 in. outlet hose barb for 0.25 in (7.1 mm) I.D.
Allgemeine Beschreibung
Der SSCMHB3A24 Lynx S2S enthält die männlichen Kupplungen. Beim Zusammenbau mit der weiblichen Kupplung wird der sterile Flüssigkeitspfad freigegeben. Nach Herstellung der Verbindung können die zwei Komponenten nicht mehr demontiert werden, wodurch das Risiko einer Sterilitätsverletzung reduziert wird.
Diese Lynx-S2S-Einheit hat einen Durchmesser von 3/8 Zoll und ist mit einer Schlauchtülle an der Ein-/Auslassverbindung versehen.
Sichere Einweganschlüsse
Der Lynx-S2S-Anschluss ist ein Einmalprodukt für die einmalige Verwendung und einmalige Aktivierung. Es gibt keine Teile zu reinigen, wodurch das Kontaminationsrisiko reduziert wird.
Garantierte Sterilität während der Verbindungsherstellung
Der Lynx-S2S-Anschluss wird bei der Fertigung auf 100%ige Luftintegrität geprüft.