SLLHH13
Millex™ hydrophiler PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonym(e):
Millex-LH-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex™
Leistungsmerkmale
holdup volume< 25 μL (after air purge)
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex™
Parameter
45 °C max. temp.
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
Höhe
21.1 mm
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
0.65 cm2
Volumen
10 mL
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
SLCRX13NK ersetzt SLLHH13NK
Spezifikationen