Merck
SLFGL25BS
Millipore
Millex® hydrophober PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile, male Luer-Lok® outlet
Synonym(e):
Fluoropore®-PTFE-Spritzenvorsatzfilter, Millex-FG-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,2 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materialien
PTFE membrane
blue PVC housing
Qualitätsniveau
Sterilität
ethylene oxide treated
sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume< 0.1 mL
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
≥1.0 L/min air flow rate at 1 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Methode(n)
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
vent filtration: suitable
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
23 mm
Volumen
100 mL
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
0.2 μm
Aufnahme
gas
mild organic solvent(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
Anwendung(en)
industrial qc (air/gas/organic solvent filtration and venting)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Ein steriler Spritzenvorsatzfilter mit einem Durchmesser von 25 mm mit einer hydrophoben PTFE-Membran mit 0,2 µm Porengröße, mit Luer-Lok-Auslass, sterilisiert mit Ethylenoxid. 50 St./Pkg.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Nur für den Einmalgebrauch
  • Nicht toxisch und nicht pyrogen
  • Bidirektionale Halterung
Rechtliche Hinweise
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany