Merck
SLCRM25NS
Millipore
Millex® hydrophiler PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, glass fiber prefilter
Synonym(e):
Millex-LCR-Spritzenvorsatzfilter, Millex-Spritzenvorsatzfilter, hydrophiles PTFE, HPF, nicht steril, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Qualitätsniveau
Beschreibung
0.45 µm pore size, 25 mm diameter, Millex-LCR hydrophilic PTFE membrane with glass fiber prefilter, domed housing
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Höhe
21 mm
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
3.9 cm2
Volumen
100 mL
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: HPF/LCR
Überblick über nicht-sterile Millex® HPF-Spritzenvorsatzfilter
• HPF Millex-Filter enthalten zwei verschiedene Medien: einen graduierten Glasfaser-Vorfilter (10,0 bis 0,7 µm) zur Abscheidung großer Partikel und einen 0,20- oder 0,45-µm-Membranfilter für die Feinfiltration
• Bedeutend höherer Durchsatz als Standardfilter ohne Vorfiltrationsmedien, insbesondere bei der Filtration von Lösungen mit hoher Partikelbelastung
•Für manuelle oder automatisierte Anwendung
•Polyethylengehäuse mit geringen Anteilen extrahierbarer Substanzen
In 3 Packungsgrößen erhältlich:
SKU-Nummern, die mit NS enden (-------NS): 50/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NK enden (-------NK): 1000/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NZ enden (-------NZ): 200er-Packung mit 8 Röhrchen à 25 Stück.
Anwendungen:
Arzneimittel-Freisetzungstests, automatisierte Probenvorbereitung, Klärfiltration von Lösungen mit hoher Partikelbelastung
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13