Wichtige Dokumente
SK1M011W01
Millipore
Pellicon® 2 Kassetten-Ultrafiltrationsmodul
NMWCO 10 kDa
Synonym(e):
Pellicon 2 B10K C 0.1M2
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Materialien
polyethersulfone
Qualitätsniveau
Qualität
400
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Nennfläche der Membran
0.1 m2
Matrix
Biomax®
Porengröße
10 kDa NMWCO
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Mini Cassette
Leistungsmerkmale und Vorteile
Type C screen (coarse screen)
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Rechtliche Hinweise
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2