SJFHM4710
Millicup-FH, 0,45 µm, hydrophob, PTFE, nicht steril
Non sterile Universal bottletop vacuum filter with Hydrophobic PTFE Fluoropore membrane.
Synonym(e):
Hydrophober PTFE-Filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
polyethylene housing
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millicup
Parameter
27 inHg vacuum limit (685 mmHg) at 25 °C (differential)
3 L sample volume
50 °C max. temp.
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Höhe
120 mm
Durchmesser
8.4 cm
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
11.5 cm2
Trichterkapazität
300 mL
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
0.45 μm pore size
Fitting
inlet funnel
outlet bottle top (Universal)
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften & Vorteile:
•Keine Vorbereitung und keine Reinigung bedeuten Zeitersparnis.
•Erhältlich mit hydrophiler Durapore-PVDF-Membran mit geringer Proteinbindung, hydrophober Fluoropore-PTFE-Membran und hydrophiler LCR-PTFE-Membran
•Ultrasauberes Design und sicherer Betrieb
Anwendungen:
Vorbereitung der mobilen Phase, Pufferfiltration