Wichtige Dokumente
SIPK0SIA1
Milli-Q
SimpliPak® 1-Aufbereitungskartusche
For Simplicity® water purification systems with Elix® / RO / distilled water feed
Synonym(e):
SimpliPak® Aufbereitungskartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
can remove trace contaminants
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
SimpliPak®
Widerstandsfähigkeit
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Porengröße
0.05 μm pore size
Kompatibilität
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
  • Das SimpliPak® 1 Aufbereitungspack dient dem Entfernen ionischer und organischer Verunreinigungen bis in den Spurenbereich bei Speisung des Systems mit Elix®, Umkehrosmose- oder destilliertem Wasser. 
  • Die Kartusche wird mit sauberen und hochreinen Materialien gefertigt, um die Auswaschung extrahierbarer Verunreinigungen zu minimieren.
Anwendung
Entfernt ionische und organische Verunreinigungen bis in den Spurenbereich.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Original-Ersatzteil der SimpliPak® 1-Aufbereitungskartusche (SIPK0SIA1)
  • Problemlose Wartung: einfache Installation und unkomplizierter Austausch.
  • Erzeugt Wasser frei von ionischen und organischen Verunreinigungen mittels Ionenaustausch- und Aktivkohle-Technologien. 
  • Das Qualitätszertifikat ist online verfügbar.
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1