Merck
Alle Fotos(5)
Wichtige Dokumente
SHF1350425
Millipore
Hi-Flow Plus HF13504
backing thickness 4 mil, width 25 mm, pack of 1 Slit roll
Synonym(e):
Hi-Flow-Plus-Membran 135, HF, Hi-Flow, Immunassay-Membran, Lateral-Flow-Membran, Nitrocellulosemembran
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NA.28
Verpackung
pack of 1 Slit roll
Qualitätsniveau
Parameter
135 sec/4 cm capillary flow rate
Trägermaterialstärke
4 mil
Rolle L
100 m (328 ft)
Breite
25 mm
Allgemeine Beschreibung
Hi-Flow-Plus-Membranen sind für den Einsatz in diagnostischen Lateral-Flow-Schnelltests konzipiert und optimiert, die eine hervorragende Konsistenz und Leistung erfordern. Lateral-Flow-Tests ermöglichen eine schnelle und praktische Erkennung/Quantifizierung von Analyten wie Antikörpern und Antigenen in biologischen Proben, einschließlich Blut, Speichel und Urin. Hi-Flow™-Plus-Membranen sind ideal für solche Anwendungen geeignet. Hi-Flow™-Plus-Membranen sind mit verschiedenen Kapillardurchflusszeiten und Trägeroptionen erhältlich, können so die Testleistung verbessern und erfüllen durch ihre Flexibilität unterschiedlichste Anforderungen an den Testaufbau. Hi-Flow™ Plus 135 (HF135) eignet sich für Tests, bei denen eine Ausgewogenheit zwischen Geschwindigkeit und Empfindlichkeit gewünscht ist. Diese Hi-Flow™-Plus-135-Packung enthält eine 25 mm x 100 m große Schlitzrolle einer 4 mil dicken Nitrocellulosemembran mit Schutzbeschichtung und einer nominalen Kapillardurchflusszeit von 135 Sekunden/4 cm.
Anwendung
  • Die Hi-Flow-Plus-Membran ist ein wichtiges Ausgangsprodukt, das für zahlreiche Lateral-Flow-Testanwendungen geeignet ist, darunter Tests auf Infektionskrankheiten (COVID-19, HIV, Influenza, Malaria, sexuell übertragbare Krankheiten usw.) sowie in den Bereichen Frauengesundheit, Biomarkererkennung, Drogentests, Wirkstoffentwicklung, Umwelttests, landwirtschaftliche Anwendungen, Lebensmittelsicherheit, Produktqualitätstests und Tiergesundheit.
  • Hi-Flow-Plus-Membranen sind für die Verwendung mit allen Lateral-Flow-Testverfahren geeignet, einschließlich kompetitiver Assays, Sandwich- und Multiplex-Nachweisassays.
  • Sie sind für die Verwendung in qualitativen und quantitativen Tests optimiert und lassen sich gut mit Lateral-Flow-Detektorpartikeln kombinieren, beispielsweise mit Nanopartikeln aus kolloidalem Gold, gefärbten/fluoreszierenden Mikrokügelchen usw.
  • Hi-Flow-Plus-Membranen eignen sich für die Verwendung in Lateral-Flow-Tests zum Nachweis von Analyten in unterschiedlichen Probenmatrizen wie etwa Blut, Speichel, Urin, Nasen-Rachen-Abstrichen und Schweiß.
Leistungsmerkmale und Vorteile
MERKMALE:
  • Gleichmäßiger Durchfluss und gleichmäßige Oberflächenchemie, robuster Herstellungsprozess
  • Proprietäre Oberflächenchemie, optimiert für Lateral-Flow-Anwendungen
  • Hohe Qualität: MQ400
  • Vertrauenswürdiger Partner und Marke mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Membranherstellung
  • Hohe Produktionskapazität, hohe Lagerbestände, mehrere Fertigungslinien
  • Praktische Musterpakete in mehreren Formaten erhältlich
  • Fertigung von Großmengen für den Online-Kauf mit sofortiger Lieferung erhältlich.
Wir bieten eine Komplettlösung; neben Hi-Flow-Plus-Membranen bieten wir Ausgangsmaterialien für den gesamten Lateral-Flow-Workflow sowie Assay-Entwicklungsdienste an (Link zu Lateral Flow Assay Development Services (sigmaaldrich.com) einfügen) VORTEILE:
  • Konsistente Kapillardurchflusszeit und Membrandicke
  • Hervorragende Oberflächenmorphologie ermöglicht konsistente und gleichmäßige Flussverteilung der Reagenzien auf der Membranoberfläche
  • Scharfe, intensive und gleichmäßige Bildung von Test- und Kontrolllinien
  • Hervorragende Konsistenz innerhalb und zwischen Chargen.
  • Bessere Assay-Empfindlichkeit
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit
  • Verbesserte Lateral-Flow-Test-Herstellungsausbeute
  • Schnelle Lieferung und kurze Vorlaufzeit
  • Keine Lieferunterbrechung
  • Hervorragender technischer Support
Sonstige Hinweise
Verwendungszweck
Einzeln verpackte einzelne Schneiderolle für Probennahme/Beurteilung
Rechtliche Hinweise
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3