Wichtige Dokumente
SD
Sigma-Aldrich
Standard and Sample Diluent
About This Item
UNSPSC-Code:
12161703
NACRES:
NA.84
Qualitätsniveau
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable