SCR108
Mesenchymales Stammzellenkit des Menschen – aus Knochenmark gewonnen
This Human Mesenchymal Stem Cell Kit contains 1 million viable cells & 500ml of optimized media.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41106509
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.81
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Aufnahme
sample type mesenchymal stem cell(s)
Versandbedingung
liquid nitrogen
Allgemeine Beschreibung
Produktherkunft: Menschliches Knochenmark
Anwendung
Dieses Kit aus humanen mesenchymalen Stammzellen enthält 1 Million lebensfähige Zellen und 500 ml optimierte Medien.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Stammzellenforschung
Mesenchymale Stammzellen, auch bekannt als Knochenmark-Stromazellen (1), sind definiert als eine sich selbst erneuernde Population von adhärenten, aus dem Knochenmark stammenden, multipotenten Vorläuferzellen, die sich in mehrere unterschiedliche mesenchymale Zelllinien differenzieren können. In definierten In-vitro-Assays wurde nachgewiesen, dass sich mesenchymale Stammzellen bereitwillig in linienspezifische Zellen differenzieren, die Knochen-, Knorpel-, Fett-, Sehnen- und Muskelgewebe bilden (1, 2). Mesenchymale Stammzellen sorgen auch für die Stabilität und Erhaltung einer anderen wichtigen Stammzellenpopulation im Knochenmark, die hämatopoetischen Stammzellen (2).
Die Isolation von mesenchymalen Stammzellen (MSC) erfolgt seit jeher auf Grundlage der Fähigkeit dieser Zellen zur Bildung von adhärenten Zellschichten in Kulturen und der gleichzeitigen fehlenden Haftung von anderen Zellen im Knochenmarkstroma, wie hämatopoetischen Stammzellen, Adipozyten und Makrophagen (1, 3). Dieses Verfahren führt zwar zu angereicherten Populationen von mesenchymalen Stammzellen, doch die entstehenden, aus dem Knochenmark abgeleiteten Zellpopulationen sind dennoch heterogen und weisen nicht nur mesenchymale Stammzellen sondern auch linienspezifische Vorläuferzellen auf (1, 3). Um Forscher bei der präzisen Identifizierung und Charakterisierung von mesenchymalen Stammzellen zu unterstützen, stellt Millipore in diesem Kit kryokonservierte mesenchymale Stammzellen des Menschen und optimierte Medien bereit. Die Millipore kryokonservierten kortikalen neuronalen Stammzellen des Menschen sind gebrauchsfertige primäre neuronale Stammzellen, die aus normalem Knochenmark aus dem Beckenkamm von Menschen (im Alter von 18–30 Jahren) isoliert wurden.
Die Isolation von mesenchymalen Stammzellen (MSC) erfolgt seit jeher auf Grundlage der Fähigkeit dieser Zellen zur Bildung von adhärenten Zellschichten in Kulturen und der gleichzeitigen fehlenden Haftung von anderen Zellen im Knochenmarkstroma, wie hämatopoetischen Stammzellen, Adipozyten und Makrophagen (1, 3). Dieses Verfahren führt zwar zu angereicherten Populationen von mesenchymalen Stammzellen, doch die entstehenden, aus dem Knochenmark abgeleiteten Zellpopulationen sind dennoch heterogen und weisen nicht nur mesenchymale Stammzellen sondern auch linienspezifische Vorläuferzellen auf (1, 3). Um Forscher bei der präzisen Identifizierung und Charakterisierung von mesenchymalen Stammzellen zu unterstützen, stellt Millipore in diesem Kit kryokonservierte mesenchymale Stammzellen des Menschen und optimierte Medien bereit. Die Millipore kryokonservierten kortikalen neuronalen Stammzellen des Menschen sind gebrauchsfertige primäre neuronale Stammzellen, die aus normalem Knochenmark aus dem Beckenkamm von Menschen (im Alter von 18–30 Jahren) isoliert wurden.
Qualität
Die humanen mesenchymalen Stammzellen von Millipore werden aus menschlichem Knochenmark gewonnen und wurden für die hohen Expressionswerte der folgenden in mesenchymalen Stammzellen vorkommenden Zelloberflächenmoleküle validiert: H-CAM (CD44), THY-1 (CD90) und STRO-1 sowie aufgrund fehlender hämatopoetischer Zelloberflächenmarker auch CD14 (auf Leukozyten vorhanden) und CD19 (auf B-Lymphozyten vorhanden). Des Weiteren weisen die humanen mesenchymalen Stammzellen von Millipore eine Negativität für den Endothelzellmarker M-CAM (CD146) auf. Die Zellen wurden auch für ihre Selbsterneuerungseigenschaften und Differenzierungsfähigkeit in mehrere Zelllinien validiert (repräsentative Daten sind den Abbildungen im Produkthandbuch zu entnehmen). Die Zellen weisen einen normalen Karyotypen auf, was mittels G-Bänderung bei Zellen in Metaphase 20 ermittelt wurde, und der an ihnen durchgeführte Mykoplasmatest war negativ. Jede Charge des mesenchymalen Stammzellenmediums wird für ein optimales Zellwachstum und die optimale Proliferation von mesenchymalen Stammzellen getestet. Sterilitätsprüfung: negativ
Lagerung und Haltbarkeit
Humane mesenchymale Stammzellen (Art.-Nr. SCC034) sollten in Flüssigstickstoff aufbewahrt werden.
Expansionsmedium für mesenchymale Stammzellen: (Art.-Nr. SCM015) sollten bis zum Gebrauch bei -20 °C aufbewahrt werden. Nach dem Auftauen kann das Basalmedium bis zu einem Monat bei 2–8 °C aufbewahrt werden.
Expansionsmedium für mesenchymale Stammzellen: (Art.-Nr. SCM015) sollten bis zum Gebrauch bei -20 °C aufbewahrt werden. Nach dem Auftauen kann das Basalmedium bis zu einem Monat bei 2–8 °C aufbewahrt werden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Robert G Gourdie et al.
Microscopy and microanalysis : the official journal of Microscopy Society of America, Microbeam Analysis Society, Microscopical Society of Canada, 18(1), 99-106 (2012-01-05)
A novel self-organizing behavior of cellularized gels composed of collagen type 1 that may have utility for tissue engineering is described. Depending on the starting geometry of the tissue culture well, toroidal rings of cells or hollow spheroids were prompted