Merck
SCNY00100
Millipore
Millipore® Steriflip® Vakuumröhrchenaufsatzfilter
pore size 100.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Synonym(e):
Steriflip® sterile Filtereinheit für Zentrifugenröhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Materialien
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Produktlinie
Steriflip®
Leistungsmerkmale
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
Verpackung
pack of 25 ea
Parameter
45 °C max. temp.
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
138 mm
Durchmesser
6.4 cm
Filterdurchm.
4 cm
Filtrationsfläche
7 cm2
Trichterkapazität
50 mL
Arbeitsvolumen
50 mL
Porengröße
100.0 μm pore size
Fitting
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Steriflip® Filtrationsgeräte ermöglichen die Trennung von größeren Volumen zellulären Materials und weisen den zusätzlichen Vorteil der Erhaltung einer sterilen Umgebung auf, wodurch die Sterilität der Probe sichergestellt wird. Dies ist eine Option, die offene Filtergeräte mit Schwerkraftfluss nicht garantieren können. Steriflip sterile Filtereinheit für Zentrifugenröhrchen ermöglicht den Durchgang der Zellen, während große Gewebeklumpen zurückgehalten werden. Dies verbessert die Rückgewinnung und verringert die Zeit zum Sammeln der isolierten Zellen.
Anwendung
Nur für Forschungszwecke.
Die Steriflip® sterile Filtereinheit für Zentrifugenröhrchen wird für die Entnahme und Verarbeitung von Tumoren eingesetzt. Sie wird auch zur Isolation von Herzstammzellen aus den extrahierten Herzen von Balb/c-Mäusen eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Steven D Forsythe et al.
Annals of surgical oncology, 27(13), 4950-4960 (2020-07-08)
Chemotherapy dosing duration and perfusion temperature vary significantly in HIPEC protocols. This study investigates patient-derived tumor organoids as a platform to identify the most efficacious perfusion protocol in a personalized approach. Peritoneal tumor tissue from 15 appendiceal and 8 colon
Artikel
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.