SCC250
Braune T37i-Adipozytenzelllinie der Maus
T37i mouse brown adipocyte cell line is a versatile model for metabolic and functional studies of brown fat.
Synonym(e):
Zelllinie brauner Adipozyten
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Empfohlene Produkte
Anwendung(en)
cell analysis
Allgemeine Beschreibung
Braunes Fettgewebe (braunes Fett) hat aufgrund seiner einzigartigen thermogenen Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten für die Entwicklung von Behandlungen gegen Stoffwechselerkrankungen ein intensives Forschungsinteresse geweckt (1). Zellmodelle, die den Übergang von Präadipozyten zu braunem Fett zuverlässig darstellen, sind notwendige Hilfsmittel zur Untersuchung der Mechanismen und der Rolle des braunen Fettes in Stoffwechselsystemen.
Bei der T37i-Zelllinie handelt es sich um eine schnell proliferierende braune Präadipozyten-Zelllinie, die aus einem murinen Hibernom gewonnen wird. Die Differenzierung der T37i-Zellen in braune Adipozyten erfolgt bei Inkubation mit Triiodothyronin (T3) und Insulin über einen Zeitraum von 3-6 Tagen. Eine Differenzierung kann auch durch Inkubation mit Steroidhormonen wie Aldosteron induziert werden, das durch seine Interaktion mit dem Mineralocorticoid-Rezeptor (MR) eine Differenzierung anstößt. Reife braune Adipozyten zeichnen sich aus durch Triglyceridakkumulation, Morphologie und Expression von frühen adipogenen Genen (2). Differenzierte T37i-Zellen exprimieren das thermogene Entkopplungsprotein 1 (UCP1) und weisen eine Ansammlung von Lipidtröpfchen auf.
<bold>Herkunft:</bold>
Die T37i-Zelllinie wurde aus einem Hibernom (malignem braunem Fetttumor) einer transgenen Maus gewonnen, die ein Hybridgen trägt, das aus dem proximalen Promotor des menschlichen MR besteht, der an das große T-Antigen SV40 gekoppelt ist (1).
Forschungskategorie:
Metabolismus
Bei der T37i-Zelllinie handelt es sich um eine schnell proliferierende braune Präadipozyten-Zelllinie, die aus einem murinen Hibernom gewonnen wird. Die Differenzierung der T37i-Zellen in braune Adipozyten erfolgt bei Inkubation mit Triiodothyronin (T3) und Insulin über einen Zeitraum von 3-6 Tagen. Eine Differenzierung kann auch durch Inkubation mit Steroidhormonen wie Aldosteron induziert werden, das durch seine Interaktion mit dem Mineralocorticoid-Rezeptor (MR) eine Differenzierung anstößt. Reife braune Adipozyten zeichnen sich aus durch Triglyceridakkumulation, Morphologie und Expression von frühen adipogenen Genen (2). Differenzierte T37i-Zellen exprimieren das thermogene Entkopplungsprotein 1 (UCP1) und weisen eine Ansammlung von Lipidtröpfchen auf.
<bold>Herkunft:</bold>
Die T37i-Zelllinie wurde aus einem Hibernom (malignem braunem Fetttumor) einer transgenen Maus gewonnen, die ein Hybridgen trägt, das aus dem proximalen Promotor des menschlichen MR besteht, der an das große T-Antigen SV40 gekoppelt ist (1).
Forschungskategorie:
Metabolismus
Ursprung der Zelllinie
Adipozyten, Maus
Verpackung
≥1 x 106 Zellen/Fläschchen
Lagerung und Haltbarkeit
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Sonstige Hinweise
Dieses Produkt wird ausschließlich für Forschungszwecke gemäß den Bedingungen der „Restricted Use Agreement“ (Vereinbarung zur eingeschränkten Nutzung) verkauft, die seine Verwendung gemäß den Angaben auf dem Produktdatenblatt oder dem Analysenzertifikat regeln. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an licensing@emdmillipore.com.
Haftungsausschluss
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO).
In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable