Merck
SAU0001L20EP10
Millipore
Mobius® Silber 2D-Anordnung Beutel mit endseitigem Anschluss
1L Standard PureFlex
Synonym(e):
Mobius®, Silber, 1 L Standard PureFlex Beutel mit endseitigem Anschluss
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
PureFlex film (with hanger)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parameter
1 L sample volume
Länge
30.8 cm (12.1 in.)
Breite
15.0 cm (5.9 in.)
Fitting
female Luer outlet fitting (with cap)
Komponenten
Platinvernetztes Silikon, 3 mm ID x 6 mm OD, 18" Länge mit NovaSeal-Technologie
C-Flex 374 Schläuche, 1/8" ID x 1/4" OD, 18" Länge
Schlauchklemme
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany