Wichtige Dokumente
SANIKIT01
Milli-Q
Desinfektions-Kit
For Direct-Q® 3 / RiOs 3 / RiOs-DI® 3 tank Integrated Tanks
Synonym(e):
Desinfektions-Kit für die in Direct-Q® / RiOs / RiOs-DI® integrierten Tanks
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Leistungsmerkmale
minimum tank level display of at least 50%; Total time = 4.5 hrs
Verpackung
pkg of 1 kit
Porengröße
0.22 μm pore size
Kompatibilität
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI®
for use with RiOs-DI® Clinical
for use with RiOs
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Eine Desinfektion des Systems wird durchgeführt, um Bakterienwachstum im System und im Tank zu eliminieren. Eine Desinfektion des Tanks wird durchgeführt, um Bakterienwachstum nur im Tank zu eliminieren. Es wird empfohlen, das System mindestens einmal jährlich zu desinfizieren.
Anwendung
Desinfektions-Kit für Direct-Q® 3 / RiOs 3 / RiOs-DI® 3 Tanks.
Rechtliche Hinweise
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany