Wichtige Dokumente
SAMP2GVNK
Millipore
Millex-GV-Filter für Samplicity G2, 0,22 µm, PVDF, 33 mm, nicht steril
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF
polypropylene
polypropylene housing (PP)
Beschreibung
Filter code GV
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex
Samplicity®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex
Samplicity®
Parameter
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
Methode(n)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Filtrationsfläche
4.5 cm2
Totvolumen
≤80 μL , after air purge
Membrandurchm.
33 mm
Volumen
1.7 mL
Farbe
yellow
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Blasenpunkt
≥3.45 bar, air with water
Fitting
Luer-Lok® inlet/outlet connection Female Luer-Lok/Male Luer slip
Allgemeine Beschreibung
Überblick über TM=["Millex"]-Filter für das TM=["SAMPLICITY"]-G2-System<br />
  • Das TM=["SAMPLICITY"]-G2-Filtrationssystem ermöglicht die vakuumbetriebene Filtration von bis zu 8 Proben gleichzeitig, direkt in die HPLC-Phiolen.<br />
  • Die TM=["Millex"]-Filter für das TM=["SAMPLICITY"]-G2-System beinhalten Adaptertrichter und 33-mm-TM=["Millex"]-Filter.<br />
  • Das TM=["SAMPLICITY"]-G2-System hat geringere ergonomische Auswirkungen als die manuelle Spritzenfiltration.<br />
  • Erhältlich in den Porengrößen 0,20 µm und 0,45 µm mit TM=["Durapore"]-PVDF-, TM=["MILLIPORE EXPRESS"]-PLUS-PES- oder Nylon-Membranen.
Erhältlich in 2 Packungsgrößen:<br />Die SKU-Nummer endet auf „NB“ (-------NB): 250/Pkg.<br />Die SKU-Nummer endet auf „NK“ (-------NK): 1000 Vorrichtungen (4 x 250 pro Packung)<br /><br />Anwendungen:<br /> HPLC; Filtration von viskosen oder partikelhaltigen Proben für HPLC
Verpackung
nicht steril
Komponenten
Millex-Filter und leicht zu befüllender Trichter
Sonstige Hinweise
Kompatibel mit sauren oder basischen wässrigen Medien
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch