Merck
S2VPT10RE
Millipore
Steritop Quick Release-VP steriles Vakuumfiltrationssystem
pore size 0.1 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 1000 mL, pack of 12 ea
Synonym(e):
SCVPT10RE
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
NACRES:
NB.24
Materialien
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Steritop®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 12 ea
Parameter
max. temp. at 45 °C
Beschreibung
2.4 mL (hold-up volume)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
169 mm
Kapazität
1000 mL
Durchmesser
13.5 cm
Filterdurchm.
73 mm
Filtrationsfläche
40 cm2
Trichterkapazität
1000 mL
Matrix
Express PLUS
Porengröße
0.1 μm pore size
Fitting
inlet funnel
45 mm outlet thread(s)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Stericup® Vakuum-Filtrationssystem ist das effizienteste Einwegverfahren für die sterile Medienaufbereitung. Es kombiniert eine Steritop®-Filtereinheit mit einer Sammelflasche zur Verarbeitung und Lagerung von Volumina zwischen 150 ml und 1.000 ml in einem einzigen, gebrauchsfertigen Format. Das kippsichere, griffige Kolbendesign und das ausgewogene Profil verbessern die Stabilität bei der Filtration in engen Laminar-Flow-Hauben, und die praktische Beschriftung und Verpackung erleichtern die Öffnung und Rückverfolgung des Geräts. Der Boden des Sammelbehälters ist leicht versenkt, sodass verschlossene Flaschen nach der Filtration praktisch gestapelt werden können, um den wertvollen Platz im Kühlraum maximal zu nutzen. Sie können Steritop® Flaschenaufsatzgeräte auch mit Ihren eigenen sterilen Auffangkolben oder -flaschen verwenden.
Eigenschaften und Vorteile
Fließoptimierte MILLIPORE EXPRESS® PLUS Membran mit geringer Proteinbindung für minimale Absorption und Proteinverluste, wodurch die abströmseitige Leistung und die Kosten beeinflusst werden können
Durapore® Membran mit ultraniedriger Proteinbindung für minimale Absorption und Proteinverluste
Kompakte Verpackung, einfach zu öffnender Beutel und praktische Etiketten erleichtern und verbessern die Aufbewahrung, das Öffnen und die Rückverfolgung der Einheiten
Durch die stabile Basis und das griffige Design der Stericup® Einheit kann jeder Anwender alle Arbeitsschritte bequem in einer Laminar-Flow-Werkbank durchführen
Eine Aussparung am Boden der Stericup-Filtratsammelflasche ermöglicht das einfache Stapeln der Flaschen im Kühlschrank
Anwendungen
Sterilisation wässriger Lösungen (150 ml bis 1 l); Sterilfiltration von Nährmedien und Puffern mit wertvollen Proteinen oder kleinmolekularen Bestandteilen
Dieses Produkt ist ein direkter Ersatz für SCVPT10RE
Anwendung
For Research Use Only
Stericup® and Steritop® systems are designed to reduce foaming and protein denaturation while maximizing flow and can be used for sterile vacuum filtration of aqueous solutions such as tissue culture media and biological fluids.
  • Tissue culture media +/- additives
  • Buffers
  • Biological solutions
Leistungsmerkmale und Vorteile
Bold product identification on the Steritop® filter funnel plainly displays membrane characteristics, including composition and pore size, for rapid, application-appropriate product selection.
Rechtliche Hinweise
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany