Merck
RW0309000
Millipore
MCE-Membranfilter; Porengröße 0,2 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Reinforced Membrane Filter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web polyester membrane
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
90 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.2 µm pore size, polyester web
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
50 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
Durchmesser
90 mm
Filterdurchm.
90 mm
Dicke
200 μm
Porengröße
0.2 μm pore size
75 % porosity
Versandbedingung
ambient
Anwendung
Prefiltration before 0.22 μm membrane filtration
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3